N-Boc-1,4-丁二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-(4-氨丁基)氨基甲酸叔丁酯, N-Boc-1,4-二氨基丁烷
A1373-1G A1373-25G A1373-5G
TCIAA1373-1GEA 0 CNY
TCIAA1373-1G TCIAA1373-25G TCIAA1373-5G
N-Boc-1,4-丁二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Boc-1,4-丁二胺
分子式: C₉H₂₀N₂O₂
分子量: 188.27 g/mol
MDL编号: MFCD00210019
CAS号: 68076-36-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %