2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A1296-25ML A1296-5ML
TCIAA1296-25MLEA 0 CNY
TCIAA1296-25ML TCIAA1296-5ML
2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Aminoethyl isopropyl ether
分子式: C₅H₁₃NO
沸点: 120°C
MDL编号: MFCD00191603
CAS号: 81731-43-3
UN号: 2733
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %