4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A1282-10G A1282-25G
TCIAA1282-10GEA 0 CNY
TCIAA1282-10G TCIAA1282-25G
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile
分子式: C₄H₄N₄
MDL编号: MFCD00129663
CAS号: 5098-11-3
EINECS: 225-816-6
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e43ecf8c2719c9378ac3bbbfb0e64c99edce0e&vid=ae1f52a34fa0d823bb1ea853a06c1f5a4c431547&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency