N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
A1280-25G A1280-500G
TCIAA1280-25GEA 0 CNY
TCIAA1280-25G TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (通过GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
分子式: C₇H₁₈N₂O₂
沸点: 207°C
闪点: 138°C
MDL编号: MFCD00047971
CAS号: 4985-85-7
EINECS: 225-642-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %