2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1276-25G A1276-500G
TCIAA1276-25GEA 0 CNY
TCIAA1276-25G TCIAA1276-500G
2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Amino-p-cresol hydrochloride
分子式: C₇H₉NO
MDL编号: MFCD00191600
CAS号: 2977-71-1
EINECS: 221-026-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %