Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
A1226-1G A1226-5G
TCIAA1226-1GEA 0 CNY
TCIAA1226-1G TCIAA1226-5G
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (通过GC)
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate
分子式: C₁₂H₁₂O₆
MDL编号: MFCD00143241
CAS号: 71932-29-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C