(R)-(-)-1-苄基-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A1173-10G A1173-25G
TCIAA1173-10GEA 0 CNY
TCIAA1173-10G TCIAA1173-25G
(R)-(-)-1-苄基-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-(-)-1-苄基-3-氨基吡咯烷
分子式: C₁₁H₁₆N₂
闪点: 140°C
MDL编号: MFCD00082638
CAS号: 114715-39-8
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.3 to -9.6 deg (C=5, H2O)