3-Aminopyrrolidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
A1104-25G A1104-5G
TCIAA1104-25GEA 0 CNY
TCIAA1104-25G TCIAA1104-5G
3-Aminopyrrolidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopyrrolidine
分子式: C₄H₁₀N₂
MDL编号: MFCD00059018
CAS号: 79286-79-6
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %