Oleyl acetate >60.0% (通过GC)
供应商: TCI
A0934-25ML A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA 0 CNY
TCIAA0934-25ML TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (通过GC)
Oleyl acetate
分子式: C₂₀H₃₈O₂
沸点: 186°C
闪点: 190°C
MDL编号: MFCD00056326
CAS号: 693-80-1
EINECS: 211-759-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %