N-(3-氨丙基)-2-甲基哌啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine, N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline, 3-(2-Methylpiperidin-1-yl)propan-1-amine, 1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine, 1-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
A0833-25ML
A0833-500ML
TCIAA0833-25MLEA
0
CNY
TCIAA0833-25ML
TCIAA0833-500ML
N-(3-氨丙基)-2-甲基哌啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(3-氨丙基)-2-甲基哌啶
分子式:
C₉H₂₀N₂ 分子量: 156.27 g/mol 沸点: 170°C 闪点: 88°C |
MDL编号:
MFCD00006517 CAS号: 25560-00-3 EINECS: 247-102-3 UN号: 3267 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |