己二酸二异丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Adipic Acid Diisobutyl Ester
A0706-25ML A0706-500ML
TCIAA0706-25MLEA 0 CNY
TCIAA0706-25ML TCIAA0706-500ML
己二酸二异丁酯 ≥99.0% (by GC)
己二酸二异丁酯
分子式: C₁₄H₂₆O₄
分子量: 258.36 g/mol
沸点: 293°C
闪点: 156°C
MDL编号: MFCD00053722
CAS号: 141-04-8
EINECS: 205-450-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %