己二酸二丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Adipic Acid Dibutyl Ester
A0655-25ML A0655-500ML
TCIAA0655-25MLEA 0 CNY
TCIAA0655-25ML TCIAA0655-500ML
己二酸二丁酯 ≥99.0% (by GC)
己二酸二丁酯
分子式: C₁₄H₂₆O₄
分子量: 258.36 g/mol
沸点: 305°C
溶点: –32°C
闪点: 166°C
MDL编号: MFCD00009451
CAS号: 105-99-7
EINECS: 203-350-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5