戊胺 mixture of isomers ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
A0446-25ML
A0446-500ML
TCIAA0446-25MLEA
0
CNY
TCIAA0446-25ML
TCIAA0446-500ML
戊胺 mixture of isomers ≥98.0% (通过GC)
戊胺
分子式:
H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂ 闪点: –1°C |
MDL编号:
MFCD00008236 CAS号: 110-58-7 UN号: 1106 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |