2-Amino-4-nitrophenol sodium salt ≥80.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
A0380-25G
A0380-500G
TCIAA0380-25GEA
0
CNY
TCIAA0380-25G
TCIAA0380-500G
2-Amino-4-nitrophenol sodium salt ≥80.0% (通过滴定分析)
2-Amino-4-nitrophenol sodium salt
分子式:
C₆H₆N₂O₃ |
MDL编号:
MFCD00067428 CAS号: 61702-43-0 EINECS: 262-914-8 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 80.0 % |