N-乙酰己内酰胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one, N-乙酰基己内酰胺
A0081-25G A0081-500G
TCIAA0081-25GEA 0 CNY
TCIAA0081-25G TCIAA0081-500G
N-乙酰己内酰胺 ≥98.0% (by GC)
N-乙酰己内酰胺
分子式: C₈H₁₃NO₂
分子量: 155.20 g/mol
沸点: 134°C
MDL编号: MFCD00003262
CAS号: 1888-91-1
EINECS: 217-565-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %