乙酰乙酸甲酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: ACM, 乙酰醋酸甲酯, 3-丁酮酸甲酯
126150010 126150025 126151000
ACRO126150010EA 0 CNY
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000
乙酰乙酸甲酯 99+%
乙酰乙酸甲酯
分子式: C₅H₈O₃
分子量: 116.12 g/mol
沸点: 169…170 °C (760 mmHg)
溶点: –28 °C
密度: 1.077 g/cm³
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008784
CAS号: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %