乙酰乙酸叔丁酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: ACTB
107781000 107785000
ACRO107781000EA 0 CNY
ACRO107781000 ACRO107785000
乙酰乙酸叔丁酯 97%
乙酰乙酸叔丁酯
分子式: C₈H₁₄O₃
分子量: 158.2 g/mol
沸点: 190
溶点: –38 °C
密度: 0.97 g/cm³
闪点: 76
MDL编号: MFCD00008811
CAS号: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %