氯化十六烷基吡啶翁 96.0-101.0%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化十六烷吡啶
226991000 226995000
ACRO226991000EA 0 CNY
ACRO226991000 ACRO226995000
氯化十六烷基吡啶翁 96.0-101.0%
氯化十六烷基吡啶翁
分子式: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
分子量: 358.01 g/mol
溶点: 80…83 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149977
CAS号: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02041
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %