硫酸铁(III), GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 硫酸铁
VWRC24248.292EA 1031 CNY
VWRC24248.292
硫酸铁(III), GPR RECTAPUR®
硫酸铁(III)
分子式: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
分子量: 399.88 g/mol (anhy)
密度: 3.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149714
CAS号: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated as Fe(III)) Min. 21 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.05 %
Zn (Zinc) Max. 100 ppm