碳酸钴水合物
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
192100010
192100500
192102500
ACRO192100010EA
0
CNY
ACRO192100010
ACRO192100500
ACRO192102500
碳酸钴水合物
碳酸钴水合物
分子式:
CCoO₃·H₂O 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149654 CAS号: 57454-67-8 EINECS: 208-169-4 UN号: 3077 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | Pink to red to violet Powder |
Titration Complexometric | ≥45.5 % (Cobalt) |
Cadmium (Cd) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |