硫酸亚铈(III)八水合物 99.99% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Dicerium trisulphate octahydrate
192790500 192792500
ACRO192790500EA 0 CNY
ACRO192790500 ACRO192792500
硫酸亚铈(III)八水合物 99.99% (trace metals basis)
硫酸亚铈(III)八水合物
分子式: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
分子量: 712.54
MDL编号: MFCD00149641
CAS号: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %