偏硅酸钠九水合物 44-47,5% (total solids)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000
ACRO419590250EA 0 CNY
ACRO419590250 ACRO419595000
偏硅酸钠九水合物 44-47,5% (total solids)
偏硅酸钠九水合物
分子式: Na₂SiO₃·9H₂O
分子量: 284.2 g/mol
溶点: 72 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149175
CAS号: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN号: 3253
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %