Sodium sulphide hydrate 60 - 64%, scales, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
133720010 133720025
ACRO133720010EA 0 CNY
ACRO133720010 ACRO133720025
Sodium sulphide hydrate 60 - 64%, scales, 超纯
Sodium sulphide hydrate
分子式: Na₂S·xH₂O
沸点: ~ 920 °C (1013 hPa)
溶点: 50 °C
密度: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00149183
CAS号: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN号: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm