磷酸钾一水合物 96%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 磷酸三钾, 正磷酸钾
263790010 263790250 263795000
ACRO263790010EA 0 CNY
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000
磷酸钾一水合物 96%, extra pure
磷酸钾一水合物
分子式: K₃O₄P·1H₂O
分子量: 230.28 g/mol
溶点: 1340 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150410
CAS号: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)