氯铂酸水合物 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化铂, Hydrogen hexachloroplatinate(IV), 六氯铂(IV)酸
405010010 405010050
ACRO405010010EA 0 CNY
ACRO405010010 ACRO405010050
氯铂酸水合物 ACS
氯铂酸水合物
分子式: H₂Cl₆Pt·H₂O
分子量: 427.83 g/mol
溶点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149910
CAS号: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN号: 2507
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %