氯铂酸水合物 (∼40% Pt)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
195370010 195370050
ACRO195370010EA 0 CNY
ACRO195370010 ACRO195370050
氯铂酸水合物 (∼40% Pt)
氯铂酸水合物
分子式: H₂Cl₆Pt·H₂O
溶点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149909
CAS号: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN号: 2507
ADR: 8,III