磷钼酸水合物 80%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
206380250 206381000
ACRO206380250EA 0 CNY
ACRO206380250 ACRO206381000
磷钼酸水合物 80%
磷钼酸水合物
分子式: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
溶点: 78…90 °C
密度: 1,62 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149913
CAS号: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN号: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm