MES一水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M8250-100G M8250-250G
SIALM8250-100GEA 0 CNY
SIALM8250-100G SIALM8250-250G
MES一水合物, Sigma-Aldrich®
MES一水合物
分子式: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
溶点: > 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149409
CAS号: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929