正戊烷磺酸钠 98+% for HPLC
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-戊烷磺酸
423200250 423201000
ACRO423200250EA 0 CNY
ACRO423200250 ACRO423201000
正戊烷磺酸钠 98+% for HPLC
正戊烷磺酸钠
分子式: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
分子量: 192.21 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007541
CAS号: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %