二乙基二硫代氨基甲酸钠 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 铜锌灵, 二乙基二硫代氨基甲酸
424311000 424315000
ACRO424311000EA 0 CNY
ACRO424311000 ACRO424315000
二乙基二硫代氨基甲酸钠 ACS
二乙基二硫代氨基甲酸钠
分子式: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
分子量: 225.31 g/mol
溶点: 95…98.5 °C
MDL编号: MFCD00150617
CAS号: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)