Tin(IV) chloride 1 mol/l 在二氯甲烷中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
378201000
378208000
ACRO378201000EA
0
CNY
ACRO378201000
ACRO378208000
Tin(IV) chloride 1 mol/l 在二氯甲烷中, AcroSeal®
Tin(IV) chloride
分子式:
Cl₄Sn 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011242 CAS号: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN号: 2922 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 0.95 to 1.10 M |