氯化钛(III) 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC28660.236EA
1170
CNY
VWRC28660.236
VWRC28660.293
氯化钛(III) 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
氯化钛(III)
分子式:
Cl₃Ti 密度: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00011266 CAS号: 7705-07-9 EINECS: 231-728-9 UN号: 1789 ADR: 8,II |
产品技术规格
Assay | 12,5 to 17,5% |