四丙基氢氧化铵 25% 在水里
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
420730250 420731000
ACRO420730250EA 0 CNY
ACRO420730250 ACRO420731000
四丙基氢氧化铵 25% 在水里
四丙基氢氧化铵
分子式: C₁₂H₂₉NO
密度: 1 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009360
CAS号: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN号: 3267
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %