四丙基氢氧化铵 10% 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
420721000 420725000
ACRO420721000EA 0 CNY
ACRO420721000 ACRO420725000
四丙基氢氧化铵 10% 在水溶液中
四丙基氢氧化铵
分子式: C₁₂H₂₉NO
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009360
CAS号: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN号: 3267
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine