苄基肼 10 - 15% 有效氯 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
219250025 219255000
ACRO219250025EA 0 CNY
ACRO219250025 ACRO219255000
苄基肼 10 - 15% 有效氯 在水溶液中
苄基肼
分子式: ClNaO
沸点: 111 °C (1013 hPa)
溶点: –16 °C
密度: 1,2 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011120
CAS号: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN号: 1791
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %