氯化钠 0,9% in aqueous solution, sterile
供应商: PanReac AppliChem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
APLIA1671.0100EA 0 CNY
APLIA1671.0100 APLIA1671.0250 APLIA1671.0500 APLIA1671.1000
氯化钠 0,9% in aqueous solution, sterile
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58.44 g/mol
沸点: 1413
溶点: 801
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
现在订购
产品技术规格
pH (20 °C) 5,0 - 7,5