加热再循环器,210型号
供应商: VWR Collection
VWRI473-0029EA 50264 CNY
VWRI473-0029 VWRI473-0030 VWRI473-0031
加热再循环器,210型号
循环水浴 闭式循环系统 Heating Circulators
低成本小型再循环器,用于诸如血浆解冻和光学清洁液回火等用途。密封贮存器仅可以控制闭环系统。
配备不锈钢、PVC、桶和尼龙触液件,以及1/2英寸NPT泵进水口和出水口。
低液位和过温断电装置。
Max. flowrate: 11 L/min.
Caution: *RT = 环境温度.