酚酞 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
VWRC31724.295EA 321 CNY
VWRC31724.295 VWRC31724.295DP
酚酞 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
酚酞
  • Transition range: pH 8,2-9,8
分子式: C₂₀H₁₄O₄
分子量: 318.33 g/mol
密度: 0.884 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005913
CAS号: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN号: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test