甲基橙 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
橙黄 III, 4-[4-(二甲氨基)苯基偶氮基]苯磺酸, 酸性橙 52, 半日花素 B
VWRC31720.292EA
812
CNY
VWRC31720.292
VWRC31720.230
甲基橙 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
甲基橙
- Transition range: pH 3,1-4,4
分子式:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S 分子量: 327.34 g/mol 沸点: 90 闪点: 38 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007502 CAS号: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 Merck Index: 13,06127 |
产品技术规格
Identification | Passes test |