磷酸 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 正磷酸
VWRC310337.2500EA 978 CNY
VWRC310337.2500
磷酸 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
磷酸
分子式: H₃PO₄
分子量: 98 g/mol
沸点: 158
溶点: 21
密度: 1.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011340
CAS号: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN号: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344