苄索氯铵 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 苄基二甲基[2-[2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]乙氧基]乙基]氯化铵, 氯化苄乙氧铵
VWRC30497.293EA 417 CNY
VWRC30497.293 VWRC30497.327
苄索氯铵 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
苄索氯铵
分子式: C₂₇H₄₂ClNO₂
分子量: 448.09 g/mol
MDL编号: MFCD00011742
CAS号: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 13,01074
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed