亚硫酸氢钠 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 酸式亚硫酸钠
VWRC28132.298EA 477 CNY
VWRC28132.298 VWRC28132.367
亚硫酸氢钠 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
亚硫酸氢钠
分子式: HNaO₃S
分子量: 104.06 g/mol
溶点: 300
MDL编号: MFCD00167602
CAS号: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN号: 2693
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08731
现在订购
产品技术规格
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %