约瑟夫纸,551级
供应商: VWR Collection
VWRI111-5005EA 737 CNY
VWRI111-5005 VWRI111-5007 VWRI111-5006 VWRI111-5009 VWRI111-2495
约瑟夫纸,551级
擦拭巾 一次性湿巾和毛巾 Wipes for Delicate Tasks
吸水纸,适用于玻璃容器、管、微孔板、瓶等的清洁和干燥。
厚度: 0,07 mm
重量: 25 g/m²