VWR® Micro Star 30, 通用高速微型离心机,通风型
供应商: VWR Collection
VWRI521-2752EA 60473 CNY
VWRI521-2752 VWRI521-2753
VWR® Micro Star 30, 通用高速微型离心机,通风型
离心机 微型离心机
紧凑的Micro Star 30通风离心机是一种经济,多功能,易于使用的多用途离心机,结合了高速微量离心机和多功能离心机的功能。该安静,平稳运行的离心机可容纳用于微管(24×1.5 / 2.0 ml),微孔板和15/50 ml锥形管的转子,以及用于5 ml管的16位转子和用于六个转子的转桶转子采血管。适用于生命科学,生物技术实验室和临床实验室。
  • 最高速度:31150×g(18000 rpm)可获得极快的分离结果
  • 计时器从10秒到99.5分钟或连续工作
  • 最多保存100个用户自定义的程序
  • 自动识别转子,不平衡检测和快速旋转功能
  • 七个转子选件,灵活性高
订购须知 Micro Star 30不带转子,可自由选择转子,也可提供组合包,包括带有气密性转子盖的高速微管转子RA 24/2。
Caution: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.