N,N-二甲基乙酰胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
VWRC85910.320EA 2239 CNY
VWRC85910.320 VWRC85910.460 VWRC85910.290
N,N-二甲基乙酰胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
分子量: 87.12 g/mol
沸点: 166.1 °C (1013 hPa)
溶点: –20 °C
密度: 0.937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay ≥ 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %