18-冠醚-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-六氧环十八烷
VWRC87088.050EA 160 CNY
VWRC87088.050 VWRC87088.130
18-冠醚-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
18-冠醚-6
分子式: C₁₂H₂₄O₆
分子量: 264.32 g/mol
沸点: 396
闪点: 113 °C
MDL编号: MFCD00005113
CAS号: 17455-13-9
Merck Index: 13,02630
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98%
Melting point 36 - 40 °C