丁二酸酐 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 二氢-2,5-呋喃二酮
VWRC87086.180EA 186 CNY
VWRC87086.180 VWRC87086.260 VWRC87086.460
丁二酸酐 ≥98%, GPR RECTAPUR®
丁二酸酐
分子式: C₄H₄O₃
MDL编号: MFCD00005525
CAS号: 108-30-5
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C