STERI-PEROX®洁净室擦拭布,预先浸润,过氧化氢
供应商: Veltek
STERI-PEROX®
VELTVEL101212S3016EA 0 CNY
VELTVEL101212S3016 VELTVEL101212S3014
STERI-PEROX®洁净室擦拭布,预先浸润,过氧化氢
擦拭巾 洁净室擦拭巾 Presaturated Cleanroom Wipes
STERI-PEROX® 擦拭布不留残留,适用于无菌和非无菌的不锈钢,聚碳酸酯,玻璃以及任何需要清洁的重要表面。
  • ABCD洁净室介入系统内采用四层包装
  • 使用注射水进行配比
  • 可确保无菌性和保存期限
  • 提供两种不同的浓度,3%和6%过氧化氢溶液以供特定需要
  • 100%合成单纤维聚酯擦拭布呈连续密集状,可最大程度上减少纤维和颗粒物流失
  • 打开后可二次密封以继续使用
  • 提供批次专属信息
  • 根据ISO4(A/B级,即此前的10级)相关标准清洗擦拭布材料
STERI-PEROX®擦拭布经可立即使用的浓度为3%或6%的过氧化氢溶液(于注射用水配比)浸润 通过10-6SAL级γ射线辐照,无菌灌装至无菌组件,以确保无菌性。 遵循美国药典(USP)纲要进行无菌测试。并在交付时提供批次专属检验证书,无菌证书和合格证书。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904