DEC-AHOL WFI® , 配方,70% USP 异丙醇及 30% 注射用水
供应商: VELTEK ASSOCIATES
DECWFI-TR-04-E DECWFI-B-70-E DECWFISP70BE DECWFI-TR04BBE DECWFI-TR-05-E DECWFI-TR05BBE
VELTDECWFI-TR-04-EEA 0 CNY
VELTDECWFI-TR-04-E VELTDECWFI-B-70-E VELTDECWFISP70BE VELTDECWFI-TR04BBE VELTDECWFI-TR-05-E VELTDECWFI-TR05BBE
DEC-AHOL WFI® , 配方,70% USP 异丙醇及 30% 注射用水
清洗剂 消毒剂
VAI® 所推出的 DEC-AHOL WFI 配方已完成 EPA 注册,其中含 70% USP 异丙醇 (IPA) 及 30% 注射用水 (WFI)。如按指示使用,则可将 70% DEC-AHOL WFI 配方用作硬表面消毒剂与杀菌剂,且已完成 EPA 注册。
  • 组装前使用经 0.2 微米级过滤的空气对元件进行空气洗涤
  • 以 ISO 5(A/B 级,即此前的 100 级)对其进行灌装
  • 进行 0.2 微米级过滤
  • 进行γ射线辐照,确保其无菌保证水平达到 10-6
  • 各无菌容器均采用双层包装
  • ABCD 洁净室介入系统®内则采用四层包装
  • 交付时配备各批次产品专属检验证书、无菌证书、辐照证书及 LAL 测试报告
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 残留物含量较低
  • 细菌内毒素水平较低
  • 可用于多种不同表面
  • 可立即使用
DEC-AHOL WFI 配方产品专为制药、生物技术、健康护理与医疗设备的清洁轮转而设计,在无菌或非无菌环境中均可使用。
Certifications: DEC-AHOLWFI配方是EPA注册的硬表面消毒剂和消毒剂,按指示使用。每批DEC-AHOL注射用水配方均根据现行USP纲要进行无菌检测,完全可追溯,并已完全验证无菌性和保质期。DEC-AHOL WFI配方的所有发货均附有特定批次的证书。