STERI-PEROX®, 过氧化氢溶液
供应商: VELTEK ASSOCIATES
SPER-02-3 SPER-16Z-3 SPER-16Z-6 SPER-02-6 SPER-01-6
VELTSPER-02-3EA 0 CNY
VELTSPER-02-3 VELTSPER-16Z-3 VELTSPER-16Z-6 VELTSPER-02-6 VELTSPER-01-6
STERI-PEROX®, 过氧化氢溶液
清洗剂 洗涤剂和表面清洁剂
VAI® 生产了两种过氯化氢溶液,分别为 STERI-PEROX® 3% 和6%。作为一种高效的氧化清洁剂,STERI-PEROX 具有可一步完成操作、易于使用等优点,还能向表面渗透,可用于各类土壤。STERI-PEROX 可减少清洁室操作中的 VOC 问题,残余量少,可用于多数可清洗、硬质无孔、且无生命的环境表面。
  • 在易撕包装内均已对各无菌容器进行双层包装
  • ABCD 洁净室介入系统®内则采用四层包装
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 无菌清洁室专用制药配方
  • 与多数表面相适应
  • 可使用两种即用溶液:溶液浓度分别为 3% 和 6%
  • 容积为 473 毫升和 946 毫升的容器配备无菌气体喷罐
  • 残留物含量较低
经处理后,STERI-PEROX 系列产品符合制药、生物技术、健康护理以及医疗设备等行业的相关标准。若清洁室清洁轮转过程中,需要使用足量的无菌过氧化氢溶液以清洁的关键环境,建议使用 STERI-PEROX 系列产品。
Certifications: 交付时配备各批次产品专属检验证书和无菌证书
Packaging: 产品的包装符合运输到管制区域的要求。在易撕包装内均已对各无菌容器进行双层包装